Få mere at vide
Hydrogenperoxid 30%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587984 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15587984
Brand: JT Baker 2192.0250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Overskrider ACS-specifikationerne
  • Sporurenheder (i ppm):
    • Sølv (Ag) max. 0,01
    • aluminium (Al) max. 0,05
    • Arsen (As) max. 0,05
    • Barium (Ba) max. 0,02
    • Beryllium (Be) max. 0,01
    • Calcium (Ca) max. 0,5
    • Cadmium (Cd) max. 0,02
    • Kobolt (Co) max. 0,01
    • Chrom (Cr) max. 0,1
    • Kobber (Cu) max. 0,01
    • Jern (Fe) max. 0,1
    • Germanium (Ge) max. 0,05
    • Kalium (K) max. 0,1
    • Lithium (Li) max. 0,01
    • Magnesium (Mg) max. 0,1
    • Mangan (Mn) max. 0,01
    • Molybdæn (Mo) max. 0,02
    • Natrium (Na) max. 0,5
    • Nikkel (Ni) max. 0,05
    • Bly (Pb) max. 0,05
    • Strontium (Sr) max. 0,01
    • Titanium (Ti) max. 0,1
    • Thallium (Tl) max. 0,05
    • Vanadium (V) max. 0,01
    • Zink (Zn) max. 0,05
    • Zirkonium (Zr) max. 0,1
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.01
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn peroxol
SMIL OO
Tekniske data
Farve Maks. 10 (APHA)
Kogepunkt ∼107°C (1013 hPa)
Smeltepunkt ≤0°C
Analyseprocentområde 30.0 to 32.0%
Tæthed 1.11 g/cm³ (20°C)
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning max. 0.002%
Mængde 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogenperoxid 30%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen peroxide