Få mere at vide
Hydrogenperoxid 30-32 % (vægt/vægt) (100 volumener), certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
H2O2, CAS-nummer-7722-84-1, albone, hioxyl, hydrogendioxid, inhibin, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1L, 30-32% w/w, 108 grader.C, CHEBI:16240, Farveløs, MHAJOYYPJFQFMAJOYYPJF, MHAJOYYPJF, MHAJOYY peroxid, -33 grader C, 11333, 34.014, HDPE plastikflaske, 3.3, flydende, 784, OO, 1.1
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 108°C |
| Smeltepunkt | -33°C |
| Analyseprocentområde | 30-32%w/w |
| Emballage | Plastbeholder |
| Dampdensitet | 1.1 |
| pH | 3.3 |
| Mængde | 25 L |
| Fysisk form | Væske |