Få mere at vide
brintoverilte, 3 vægtprocent opløsning i vand, stabiliseret
Artikelnummer. 10517824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517824 100 mL Plastflaske 100ml
10081254 25 mL Plastflaske 25ml
10061494 1 L Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.13 DKK
    338.65 DKK / 100ml
    Spare 37.48 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Navn note 3 vægtprocent opløsning i vand, stabiliseret
Kogepunkt 100,0 °C
Lineær formel HOOH
Tæthed 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 34
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Mængde 100 mL