Learn More
brintoverilte, 3 vægtprocent opløsning i vand, stabiliseret
Product Code. 10061494 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10061494 1 L Plastflaske -
10081254 25 mL Plastflaske 25ml
10517824 100 mL Plastflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10061494 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 426000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1082.11 DKK
    973.65 DKK / 1 L
    Spare 108.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Navn note 3 vægtprocent opløsning i vand, stabiliseret
Kogepunkt 100,0 °C
Lineær formel HOOH
Tæthed 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 34
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Mængde 1 L
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Brintoverilte, 3 vægt-% opløsning i vand, stabiliseret
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.