Få mere at vide
4-hydroxybenzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11377976
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377976 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11377976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13235.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,01 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Navn note stabiliseret
CAS 7722-84-1
Kogepunkt 107 °C
Smeltepunkt -26 °C
Koncentration 27 % w/w vandig opløsning
Tæthed 1.1
Brydningsindeks 1.335
Molekylær formel H2O2
MDL nummer MFCD00011333
Mængde 100 mL
FN nummer UN2014
Beilstein 3587191
Merck Index 14,4798
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide
Opløselighedsinformation Blandet med vand, æter, alkohol, organiske opløsningsmidler og carboxylestere. Umulig blandet med kulbrinter og petroleumsether.
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn peroxol
Molekylvægt (g/mol) 34.01
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.02