Få mere at vide
Brintoverilte, 12% w/v
Artikelnummer. 16524274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524274 1 L
16534274 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.38 DKK
    292.65 DKK / 1 L
    Spare 32.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylvægt (g/mol) 34.01
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn peroxol
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Kogepunkt 100,0 °C
Tæthed 1.0500 g/mL
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O2
Lineær formel H2O2
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 34.01