Få mere at vide
Hydrogenperoxid 12 % (vægt/volumen) (40 volumener), ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10776481 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776481 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10776481 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1650/17
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7722-84-1
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel H2O2
MDL nummer 11333
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, 12% w/v
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide