Få mere at vide
Hydrogenperoxid, 0,3, ULTREX™ II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558324 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
450 mL
Emballage:
HDPE polyflaske med trykbund
Pakningsstørrelse:
450ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15558324 450 mL HDPE polyflaske med trykbund 450ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15558324 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 515501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Reagenser til kritisk elementær analyse med mindre end 10 dele pr. trillion (ppt) niveauer på op til 65 elementer
    Til brug i ICP (induktivt koblet plasmaspektrometri), spormetalanalyse; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide
CAS 7722-84-1
Emballage HDPE polyflaske med trykbund
Molekylær formel H2O2
Mængde 450 mL
Specifik vægtfylde 1L = 1.11kg
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.01
Procent renhed 30%
Grad ULTREX™ II Ultrapure Reagens