Få mere at vide
Hydrogenmethyl Malonat kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30398779
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398779 10 g
1 options
Artikelnummer. 30398779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71464010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Methyl Malonate
CAS 38330-80-2
Molekylær formel C4 H5 O4 . K
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMIL [K+].COC(=O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn kalium; 3-methoxy-3-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Formel vægt 155.9825