Få mere at vide
Hydrogenhexafluorantimonat(V),≈ 65 % aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377738
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377738 25 g 25g
11367738 50 g 50g
11347738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033488.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16950-06-4
Hydrogenhexafluorantimonat(V) er et fremragende medium til fremstilling af alkylidenoxoniumsalte.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16950-06-4
MDL nummer MFCD00011327
Synonym Hexafluoroantimonic acid; Fluoroantimonic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen hexafluoroantimonate(V)
Farve Farveløs til Orange
Lineær formel HF·SbF5
Mængde 25 g
FN nummer UN3264
Opløselighedsinformation Den er fuldt blandbar med vand, opløselig i SO2ClF, SO2.
Formel vægt 236.75
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈65% aq. soln.
Fysisk form Væske