Få mere at vide
Hydrogen Hexachloroplatinate Solution, 8%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15628290 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15628290 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 15628290 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0066925ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
∼8% in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Hexachloroplatinate Solution
CAS 16941-12-1
Lineær formel H2PtCl6
MDL nummer MFCD00011179
FN nummer UN3264
Koncentration 8% in H2O
Tæthed 1.060g/mL at 20°C
Formel vægt 409.81g/mol
Procent renhed 8%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 mL