Få mere at vide
hydrogenhexachloroplatinat(IV)-hydrat, ACS-reagens,
Artikelnummer. 10627751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627751 1 g Glasflaske 1g
10106990 5 g Glasflaske 5g
11904371 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10627751 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 405010010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Smeltepunkt 60,0 °C
Fysisk form Chunks og/eller krudt
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2PtCl6·xH2O
Opløselighedsinformation (i alkohol) Består testen
Formel vægt 409.82
Procent renhed ≥37,50% (Pt)
Grad ACS-reagens