Få mere at vide
hydrogenhexachlorplatinat(IV)-hydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate |
| Smeltepunkt | 60.0°C |
| Fysisk form | Chunks and/or Powder |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | H2PtCl6·xH2O |
| Opløselighedsinformation | (in alcohol) Passes test |
| Formel vægt | 409.82 |
| Procent renhed | ≥37.50% (Pt) |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Glasflaske |