Få mere at vide
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, 99.9%, (trace metal basis), 38 to 40% Pt
Artikelnummer. p-3734983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10457182
Brand: Thermo Scientific Acros 363590010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Smeltepunkt 60.0°C
Navn note 38 to 40% Pt
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 38 to 40% (Pt)
Lineær formel H2PtCl6·xH2O
Merck Index 14, 7526
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 409.82
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate