Få mere at vide
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate, approx. 40% Iridium
Artikelnummer. 10022560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10022560 1 g Glasflaske 1g
10137503 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10022560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16941-92-7 | H2Cl6Ir·6H2O | 515.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16941-92-7
Molekylær formel H2Cl6Ir·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 515.02
MDL nummer MFCD00149907
Synonym Chloroiridic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Navn note Approx. 40% Iridium
Farve Sort
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2IrCl6·6H2O
Mængde 1 g
Fieser 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 515.02
Procent renhed ∼40% Iridium
Fysisk form Krystaller