Få mere at vide
Thermo Scientific Alfa Aesar 100 MG PDEA Thiol coupling reagent GSK only 100mgStore in Fridge at 4C
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17117.22
HYDROGEN FLUORIDE PYRIDINECOMPLEX, CA 70% HF,100G
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen fluoride pyridine complex
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrofluoric acid, homopolymer, compoundwith pyridine