Få mere at vide
Hydrogenfluorid pyridinkompleks, ca 70% HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373956
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373956 25 g 25g
11383956 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11373956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17117.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hydrogenfluorid pyridinkompleks bruges til at fremstille beta-fluoraminer via reaktion med aminoalkoholer. Som et fluoreringsmiddel, er involveret i fluoreringen af 2,2-diary-1,3-dithiolaner. Det er forbundet med nitrosoniumtetrafluorborat til fremstilling af gem-difluorider ved at reagere med ketoximer. Det bruges også til at omdanne sekundære og tertiære alkoholer til deres respektive alkylfluorider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydrogenfluorid pyridinkompleks bruges til at fremstille beta-fluoraminer via reaktion med aminoalkoholer. Som et fluoreringsmiddel, er involveret i fluoreringen af 2,2-diary-1,3-dithiolaner. Det er forbundet med nitrosoniumtetrafluorborat til fremstilling af gem-difluorider ved at reagere med ketoximer. Det bruges også til at omdanne sekundære og tertiære alkoholer til deres respektive alkylfluorider.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, metaller og stærke syrer. Det reagerer voldsomt med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62778-11-4
Molekylær formel C5H6FN
Molekylvægt (g/mol) 99.108
MDL nummer MFCD00012436
InChI nøgle GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC navn pyridin;hydrofluorid
SMIL C1=CC=NC=C1.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen fluoride pyridine complex
Tæthed 1.1
Kogepunkt 50 °C (1 mmHg)
Assay Procent Noter ≈70% HF
Mængde 25 g
FN nummer UN1790
Beilstein 4750151
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,6821
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen fluoride pyridine complex
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride pyridine