Få mere at vide
Hydrogenfluorid-pyridin, 65-70%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-143902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastflaske i dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 10317220
Brand: Thermo Scientific Acros 180070100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32001-55-1
Molekylær formel C5H6FN
Molekylvægt (g/mol) 99.11
MDL nummer MFCD00012436
InChI nøgle GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC navn pyridin;hydrofluorid
SMIL C1=CC=NC=C1.F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Hydrogen fluoride-pyridine
Navn note 65-70%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1000g/mL
Analyseprocentområde 65-70%
Emballage Plastflaske
Mængde 10 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Specifik vægtfylde 1.1
Formel vægt 99.11
Procent renhed 65-70%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt