Få mere at vide
Hydrogenfluorid-pyridin, 65-70%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastflaske i dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 10773371
Brand: Thermo Scientific Acros 180070500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32001-55-1 | C5H6FN | 99.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32001-55-1
Molekylær formel C5H6FN
Molekylvægt (g/mol) 99.11
MDL nummer MFCD00012436
InChI nøgle GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC navn pyridin;hydrofluorid
SMIL C1=CC=NC=C1.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen fluoride-pyridine
Navn note 65-70%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.1000g/mL
Analyseprocentområde 65-70%
Emballage Plastflaske i dåse
Mængde 50 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Specifik vægtfylde 1.1
Formel vægt 99.11
Procent renhed 65-70%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.