Få mere at vide
Hydrogenchlorid, teknisk, 4 til 6N opløsning i 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15225063 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 15225063
Brand: Thermo Scientific Acros 450720025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Tæthed 0.9090g/mL
Flammepunkt 11°C
Specifik vægtfylde 0.909
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
Koncentration 4 to 6 N
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Opløselighed Soluble in water, methanol, ethanol and 2-propanol
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Mængde 2,5 l
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.45
Grad Teknisk