Få mere at vide
Hydrogenklorid, ren, 5 til 6N opløsning i 2-propanol
Artikelnummer. 11613069 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11613069 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10214950 1 L Plastflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11613069 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    1201.51 DKK / 2.5 L
    Spare 83.49 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11 °C
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.909
Tæthed 0.9090g/mL
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15,4831
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, 2-propanol: >50 g/L
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.45
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5N min.