Få mere at vide
Hydrogenchlorid, ca. 0,5 M opløsning i methanol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10313475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10313475 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10313475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    655.98 DKK / 100ml
    Spare 24.02 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Navn note ca. 0,5 M opløsning i methanol
CAS 7647-01-0, 67-56-1
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Flammepunkt 12 °C
Merck Index 13,4815
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 to 0.6M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.02
Tæthed 1.0200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H370-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.