Få mere at vide
Hydrogenchlorid, ca. 0,5 M opløsning. i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404167
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15404167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31570.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Industrielt anvendt til fremstilling af uorganiske salte af vinylchlorid fra acetylen, alkylchlorider fra olefiner, farvestoffer, kunstsilke, pigment, farmaceutisk hydrochlorid, Også som katalysator og opløsningsmiddel i organiske synteser, Alkoholchloreringsreagens, Nitreringsreaktion, Fremstilling af phosphorsyre til basisk produktion af ammonium, rensning af ammonium, agenter. Fremstilling af gødning, Hydrolyse af stivelse og proteiner til fremstilling af forskellige fødevareprodukter, Raffinering af malm Læderafkalknings-/garvemidler, Olie- og gasbrøndbehandling, Tekstilskuremidler, Fjernelse af kalk fra kedler og varmevekslerudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Lineær formel HCl
FN nummer UN1992
Koncentration ≈0.5M soln. in methanol
Tæthed 0.8
Opløselighedsinformation Miscible in water823g/L (0°C),673g/L (30°C). HCl dissolves readily into ice. Reacts exothermically with organic bases (amines,amides) and inorganic bases (oxides and hydroxides of metals).
Formel vægt 36.46
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12°C (54°F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methanol, Hydrochloric acid