Få mere at vide
Hydrogenchlorid, 5 til 6N opløsning i 2-propanol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10172854 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10764966 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs til gul
Navn note 5 to 6N solution in 2-propanol
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Koncentration 5N min.
Tæthed 0.9090g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.909
Flammepunkt 11°C
Mængde 100 mL
Molekylær formel ClH
Lineær formel HCl
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Merck Index 14, 4794
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn klor
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.45
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride