Få mere at vide
Hydrogenchlorid, 4M i 1,4-dioxan, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hydrogenchlorid, 4M i 1,4-dioxan anvendes til fremstilling af N-methyl-O-benzoylhydroxylaminhydrochlorid via reaktion med benzoesyre, carbonyldiimidazol og N-methylhydroxylaminhydrochlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen chloride |
| Lineær formel | HCl |
| FN nummer | UN2924 |
| Koncentration | 4 M in 1,4-dioxane |
| Tæthed | 1.05 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,ether and 1,4-dioxane. |
| IUPAC navn | hydrogenchlorid |
| Formel vægt | 36.46 |
| Procent renhed | 99% |
| Mængde | 2 Mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen chloride, 4M in 1,4-dioxane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Dioxane, Hydrogen chloride