Få mere at vide
Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether
Artikelnummer. 11496220
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11496220
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27125.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
I den kemiske industri produktion af uorganiske salte, Fremstilling af vinylchlorid fra acetylen, alkylchlorider fra olefiner, farvestoffer, kunstsilke, pigment, s, farmaceutisk hydrochlorid, Som katalysator og opløsningsmiddel i organiske synteser, Alkoholchloreringsreagens, Nitreringsreaktion, Fremstilling af basisk syre og i produktionen af basisk syre og fosforchloridsystemer, Rengøringsmidler. Hydrolyse af stivelse og proteiner ved fremstilling af forskellige fødevareprodukter. Hydrogenchloridgassen bruges hovedsageligt til produktion af EDC og vinylchloridmonomer (VCM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
FN nummer UN2924
Koncentration 1M in diethyl ether
Tæthed 0.731
Opløselighedsinformation Fully misicible in water.
Formel vægt 36.46
Brydningsindeks 1.3535
Mængde 100 mL
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Følsomhed Air and light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, 1M in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl ether, Hydrogen chloride