Få mere at vide
Hydrogenchlorid, 1M i eddikesyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327099
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
Artikelnummer. 11327099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27347.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
I den kemiske industri produktion af uorganiske salte, Fremstilling af vinylchlorid fra acetylen, alkylchlorider fra olefiner, farvestoffer, kunstsilke, pigment, s, farmaceutisk hydrochlorid, Som katalysator og opløsningsmiddel i organiske synteser, Alkoholchloreringsreagens, Nitreringsreaktion, Fremstilling af basisk syre og i produktionen af basisk syre og fosforchloridsystemer, Rengøringsmidler. Hydrolyse af stivelse og proteiner ved fremstilling af forskellige fødevareprodukter. Hydrogenchloridgassen bruges hovedsageligt til produktion af EDC og vinylchloridmonomer (VCM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
FN nummer UN2920
Koncentration 1M in acetic acid
Tæthed 1.05
Opløselighedsinformation Miscible in water.
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.46
Lugt Acrid
Mængde 100 mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen chloride, 1M in acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, Hydrochloric acid