Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Navn note | 0,5M opløsning i methanol |
| CAS | 7647-01-0, 67-56-1 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0,4 til 0,6 M |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Molekylær formel | ClH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H370-Forårsager organskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.