Få mere at vide
Hydrogen bromide, 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid
Artikelnummer. 11441808
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441808 500 mL 500ml
11431808 100 mL 100ml
11451808 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11441808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14475.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 37348-16-6 | BrH | 80.91 g/mol
Hydrobromidsyre er et uundværligt råmateriale til organiske mellemprodukter, uorganiske lægemidler, lysfølsomme materialer, farvestoffer og medicin. Det bruges også til fremstilling af bromforbindelser. Det bruges som et vigtigt middel i de industrielle processer af isomerisering, polymerisering, hydratisering og dehydrering og esterificeringsreaktioner. Det spiller en væsentlig rolle for udvindingen af kviksølv fra cinnebar malm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37348-16-6
Molekylær formel BrH
Molekylvægt (g/mol) 80.91
MDL nummer MFCD00011323
InChI nøgle CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
IUPAC navn bromane
SMIL Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen bromide
Lineær formel HBr
FN nummer UN3265
Beilstein 3587158
Koncentration 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid
Tæthed 1.4
Merck Index 14,4778
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and organic solvents.
Formel vægt 80.92
Lugt Pungent
Mængde 500 mL
Flammepunkt 65°C (149°F)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen bromide, 33% w/w solution in acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrobromic acid