Få mere at vide
Hydrogen bromide, 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid
Beskrivelse
Hydrobromidsyre er et uundværligt råmateriale til organiske mellemprodukter, uorganiske lægemidler, lysfølsomme materialer, farvestoffer og medicin. Det bruges også til fremstilling af bromforbindelser. Det bruges som et vigtigt middel i de industrielle processer af isomerisering, polymerisering, hydratisering og dehydrering og esterificeringsreaktioner. Det spiller en væsentlig rolle for udvindingen af kviksølv fra cinnebar malm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen bromide |
| Lineær formel | HBr |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 3587158 |
| Koncentration | 33% w/w (45% w/v) soln. in acetic acid |
| Tæthed | 1.4 |
| Merck Index | 14,4778 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,alcohol and organic solvents. |
| Formel vægt | 80.92 |
| Lugt | Pungent |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen bromide, 33% w/w solution in acetic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrobromic acid