Få mere at vide
Hydrofluoric Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Artikelnummer. 15610590 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15610590 250 mL 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15610590 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 02658250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric Acid
CAS 7664-39-3
Koncentration ≥49%
Tæthed 1.15g/mL at 25°C
Damptryk 25mmHg (20°C)
Mængde 250 mL
Molekylær formel FH
MDL nummer MFCD00011346
FN nummer 1790
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL F
IUPAC navn hydrogen fluoride
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vægt 20.01g/mol
Grad TraceSELECT™ Ultra