Få mere at vide
Flussyre, TraceSELECT™, Solstice
Artikelnummer. 15605650
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15605650 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15605650 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 47559500ML
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TraceSELECT™ , til sporanalyse, 47-51 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
  • Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
  • Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
  • pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
  • Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Koncentration 47 til 51% (acidimetrisk)
Tæthed 1,15 g/ml ved 25 °C
Damptryk 25 mmHg (20 °C)
Mængde 500 mL
Molekylær formel FH
MDL nummer MFCD00011346
FN nummer UN1790B
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL F
IUPAC navn fluoran
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vægt 20,01g/mol
Grad TraceSELECT
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride