Få mere at vide
Fluorsyre, teknisk kvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15690530
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15690530 1 L 1 L
15600540 5 L 5 L
15610540 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15690530 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 010661L
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Teknisk, 40-45 %
  • Kemikalier, der ikke har en fastlagt standard for kvalitet og urenhedsniveauer eller for produkter, hvor renheden er <90 %
  • Variation i farve og fysisk form er mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-39-3
Molekylær formel FH
Molekylvægt (g/mol) 20.01
MDL nummer MFCD00011346
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric Acid
Koncentration 40 til 45%
Tæthed 1,15 g/ml ved 25 °C
Damptryk 25 mmHg (20 °C)
Mængde 1 L
FN nummer 1790
SMIL F
IUPAC navn fluoran
Formel vægt 20,01g/mol
Grad Teknisk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride