Få mere at vide
Fluorsyre, teknisk kvalitet, Solstice
Description
- Kemikalier, der ikke har en fastlagt standard for kvalitet og urenhedsniveauer eller for produkter, hvor renheden er <90 %
- Variation i farve og fysisk form er mulig
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Hydrofluoric Acid |
| Tæthed | 1,15 g/ml ved 25 °C |
| Damptryk | 25 mmHg (20 °C) |
| Mængde | 6 x 1 L |
| FN nummer | UN1790 |
| SMIL | [H+].[F-] |
| IUPAC navn | hydrogenfluorid |
| Formel vægt | 20.01 |
| Procent renhed | 40 til 45% |
| Grad | Teknisk |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrofluoric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?