Få mere at vide
Flussyre, Puriss. p.a., ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48 %, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Hydrofluoric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Koncentration | ≥48% |
| Tæthed | 1,15 g/ml ved 25 °C |
| Rester efter tænding | ≤0,0005% (som SO4) |
| Damptryk | 25 mmHg (20 °C) |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | 1790 |
| IUPAC navn | fluoran |
| Formel vægt | 20,01g/mol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrofluoric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?