Få mere at vide
Flussyre, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 40 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrofluoric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Koncentration | ≥40% |
| Tæthed | 1.15g/mL at 25°C |
| Rester efter tænding | ≤0.0005% (as SO4) |
| Damptryk | 25mmHg (20°C) |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | 1790 |
| SMIL | F |
| IUPAC navn | hydrogenfluorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H300 + H310 + H330-Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen fluoride