Få mere at vide
Flussyre, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %, Solstice
Artikelnummer. 15642980
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15642980 6 x 1 L Pakke med 6
15602980 1 L 1 L
15612980 2.5 L 2.5 L
15632980 5 L 5 L
15622980 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15642980 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 301036X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    1351.93 DKK / Pakke med 6
    Spare 1363.07 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 40 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Molekylær formel FH
Molekylvægt (g/mol) 20.01
MDL nummer MFCD00011346
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric acid
Navn note Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40 %
Kogepunkt 110 °C
CAS min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <70.0000%, <50.0000%
Tæthed 1,15 g/ml ved 25 °C (lit.)
Emballage Poly flaske
Mængde 6 x 1 L
Lineær formel HF
FN nummer UN1790
SMIL [H+].[F-]
IUPAC navn fluoran
Formel vægt 20.01
Procent renhed >40%
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300+H310+H330-Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride