Få mere at vide
Flussyre 47-51 %, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11944101 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Emballage:
PFA flaske
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse Emballage
11944101 250 mL - -
11954101 500 mL 500ml -
11934101 1 L 1 L PFA flaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11944101 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A463250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-39-3
Molekylær formel FH
Molekylvægt (g/mol) 20.01
MDL nummer MFCD00011346
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogenfluorid
SMIL F
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 105 °C
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 20g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.