Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrofluoric acid |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7664-39-3 |
| Smeltepunkt | -83.6°C |
| Kogepunkt | 19.5°C |
| Tæthed | 1.15g/mL |
| Emballage | POLYETHYLENE BOTTLE |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.18kg |
| Mængde | 500 mL |
| Molekylær formel | FH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.