Få mere at vide
Fluorsyre, Solstice
Artikelnummer. 16655853
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plastflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
16655853 5 L Plastflaske
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16655853 Leverandør Fluka Leverandørnr. 40213H5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1211.61 DKK / 5 L
    Spare 103.39 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Halvlederkvalitet (17736), 49,5-50,5%
  • Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Kogepunkt 105 °C (1,013 hPa)
CAS min % ≥40.00%
CAS Max % <60.00%
Emballage Plastflaske
Renhedsgrad noter Halvledersyre
Mængde 5 L
Molekylær formel FH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011346
Beilstein 1098214
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL F
IUPAC navn hydrogenfluorid
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228