Få mere at vide
Hydrofluoric Acid, Baker Instra-Analyzed Reagent, USP/NF Grade, For ACS analysis, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518644 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518644 500 mL Poly Bottle Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15518644 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 956301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 7664-39-3
Tungmetaller (som Pb) max. 100ppb
Emballage Poly Bottle
Rester efter tænding max. 5ppm
Specifik vægtfylde 1L = 0.9909kg
Renhedsgrad noter For ACS analysis
Analyseprocentområde 48.0 to 51.0%
Mængde 500 mL
Molekylær formel FH
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[F-]
IUPAC navn fluorane
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vægt 20.01
Procent renhed 48.0 to 51.0%
Grad NF/USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.