Få mere at vide
Flussyre, til analyse, 48 til 51 % opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627382 25 mL Plastflaske 25ml
10286370 500 mL Plastflaske 500ml
10753144 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10627382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223330250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Molekylær formel FH
Molekylvægt (g/mol) 20.01
MDL nummer MFCD00011346
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
IUPAC navn hydrogenfluorid
SMIL F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric acid
Farve Farveløs
Navn note p.a.
Smeltepunkt -35.0°C
Kogepunkt 105.0°C
Tæthed 1.1500g/mL
Tungmetaller (som Pb) 0.5ppm max.
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 1.15
Mængde 25 mL
Lineær formel HF
Fysisk form Væske
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Merck Index 15, 4827
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 20
Procent renhed 48 to 51%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.