Få mere at vide
Flussyre, ACS, 48-51 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs væske |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrofluoric acid |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Særlige håndteringsforanstaltninger kræves |
| Lugt | Acrid |
| Analyseprocentområde | 48-51% |
| Mængde | 10 g |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 20.01 |
| Grad | ACS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid, 48-51%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride