Få mere at vide
Hydrofluoric Acid, 48%, for Electronic Use, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10676832 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676832 2.5 L HDPE plastic bottle 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10676832 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1425/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
pH 1
Farve Colorless
CAS 7664-39-3
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 105°C
Emballage HDPE plastic bottle
Mængde 2.5 L
Molekylær formel FH
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011346
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL F
IUPAC navn hydrogen fluoride
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vægt 20g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.