Beskrivelse
Fluorsyre, 48%, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -35 °C |
| Kogepunkt | 105 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
| IUPAC navn | fluoran |
| Formel vægt | 20g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrofluoric acid, 48% solution in water
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride