Få mere at vide
Hydrofluoric Acid, 46% J.T. Baker™
Artikelnummer. 10138300 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10138300
Brand: Avantor J.T.Baker 6904.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric Acid
Farve Colorless
CAS 7664-39-3
Smeltepunkt 35°C
Kogepunkt 105°C
Tæthed 1.2g/cm3
Lugt Pungent
Analyseprocentområde 47 to 51%
Mængde 500 mL
Molekylær formel FH
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011346
FN nummer 1790
Synonym hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[F-]
IUPAC navn hydrogen fluoride
Molekylvægt (g/mol) 20.01
PubChem CID 14917
ChEBI CHEBI:29228
Formel vægt 20.01
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.