Få mere at vide
Hydrofluoric Acid 40%, Supelco™
Artikelnummer. 15883870
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15883870 2.5 L 2.5 L
15863870 500 mL -
15873870 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15883870 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003382500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For analysis EMSURE™ ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-39-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrofluoric Acid 40%
Smeltepunkt -44°C
Kogepunkt 112°C/1013 hPa
Tæthed 1.15 g/mL at 25°C,1.13 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
Molekylær formel HF
MDL nummer MFCD00011346
Synonym Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF, Hydrofluoric acid, HF
Molekylvægt (g/mol) 20.01
Grad Ungraded