missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrofluoric Acid, 40.0%, Suprapur™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15896840
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15896840 2.5 L 2.5 L
15853870 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15896840 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1003352500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 7664-39-3
Molekylær formel FH
Molekylvægt (g/mol) 20.01
MDL nummer MFCD00011346
InChI nøgle KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
IUPAC navn hydrogen fluoride
SMIL F

Tekniske data

Smeltepunkt −44°C
Kogepunkt 112°C (1013 hPa)
Tæthed 1.13 g/cm3 (at 20°C)
Emballage Plastic Bottle
Analyseprocentområde ≥ 40%
Mængde 2.5 L
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.