Få mere at vide
Hydroflumethiazid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049106
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049106 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049106 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3099.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hydroflumethiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroflumethiazide
CAS 135-09-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroflumethiazide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 F3 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
InChI formel InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 331.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 330,9908 g/mol