Få mere at vide
Hydroflumethiazid, LoGiCal
Artikelnummer. 30464160
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464160 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464160 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3099.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydroflumethiazide
CAS 135-09-1
Analyt- eller komponentnavne Hydroflumethiazide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 F3 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
InChI formel InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
Løsningstype Fedt
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 331.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 330,9908 g/mol